Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glasmesskolben, Klasse A, mit Zertifikat
Artikelnummer. 15472423 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15472423
Marke: BRAND™ 956983
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
  • Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
  • Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
  • Transparent und braun erhältlich
  • Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Glas
Klasse A