Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.15 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |