Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
Marke: BRAND™ 38206
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Der Rollrand verhindert Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage.
Spezifikation
DIN EN ISO 1042. Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.) Inklusive DAkkS-Zertifikat | |
25 ml | |
NS 10/19 |
Obere/untere Markierung: 0,175 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Klasse A |