Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Mit Polypropylen-Stopfen. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 937252
68.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
- Mit Polypropylen-Stopfen
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
500 ml | |
±0.25 ml | |
1 Stück | |
A | |
19/26 |