Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
Marke:  BRAND™ 236938
49.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15851508
  • 50.75 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas, Klasse A.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Mit Polypropylen-Stopfen.
  • Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
  • Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
5 ml
±0.020 ml
A
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
10/19
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat > Fassungsvermögen: 5 ml