missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask With Glass Stopper, with Certificate

Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Protects light-sensitive liquids from deterioration. Glass stopper is Interchangeable with polypropylene stopper. Delivered with individual USP conformity certificate.

Marke:  BRAND™ 957464

Additional Details : Gewicht : 0.25000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15602007

  • 75.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
  • Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
Spezifikation

Spezifikation

Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
25 mL
±0.03 mL
±0.03 mL
10/16
DIN EN ISO 1042, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
2 Stück
Klasse A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote