Learn More
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Artikelnummer. 11888351 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Fehlergrenze:
±0,6 mL
±0.06 ml
±0.09 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.9 ml
±1.8 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11888351
Marke: Brand™ 36751
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Silberbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B sind mit einem Polypropylenstopfen versehen. Die DE-M-Markierung in weißer Emailfarbe ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
  • Klasse B
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Stopfen aus Polypropylen
  • DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.25 ml
Anzahl pro Karton 2 Stück
Toleranz ±0.25 ml
Klasse B
Verschlussgröße 14/23