Learn More
IKA™ Propellerrührer
Artikelnummer. 15553101 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
359 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15553101
Marke: IKA™ 0020001206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Rührelement mit mehreren Rührblättern wird verwendet, um Material von oben und unten bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten zu mischen.
  • Erzeugt einen radialen Fluss
  • Zum Anziehen der zu mischenden Materialien von oben und von unten
  • Zum Belüften von Medien mit niedriger Viskosität und Homogenisieren von Feststoffen in Flüssigkeiten
  • Für mittlere bis hohe Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Model R 3004
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator 1,2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Ventilator 30 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Belüften von Medien mit niedriger Viskosität und Homogenisieren von Feststoffen in Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 359 mm
Typ Klingen-Impeller