Learn More
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
186.00 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Material Leder
Sohlenmaterial Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17291211
Unterlagen ansehen
uvex
6523235
35
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17201221
Unterlagen ansehen
uvex
6523236
36
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17211221
Unterlagen ansehen
uvex
6523237
37
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17221221
Unterlagen ansehen
uvex
6523238
38
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17231221
Unterlagen ansehen
uvex
6523239
39
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17241221
Unterlagen ansehen
uvex
6523240
40
194.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17251221
Unterlagen ansehen
uvex
6523241
41
187.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17261221
Unterlagen ansehen
uvex
6523242
42
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17271221
Unterlagen ansehen
uvex
6523243
43
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17281221
Unterlagen ansehen
uvex
6523244
44
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17291221
Unterlagen ansehen
uvex
6523245
45
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17201231
Unterlagen ansehen
uvex
6523246
46
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17211231
Unterlagen ansehen
uvex
6523247
47
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17221231
Unterlagen ansehen
uvex
6523248
48
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17231231
Unterlagen ansehen
uvex
6523249
49
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17241231
Unterlagen ansehen
uvex
6523250
50
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17251231
Unterlagen ansehen
uvex
6523251
51
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17261231
Unterlagen ansehen
uvex
6523252
52
186.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 2 VIBRAM Lace-Up Boot 6523.2 S3 HI HRO SRC
  • Sporty, multifunctional safety boots
  • Extremely light and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-resistant leather upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Reflecting elements for more safety
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue, dust tongue
  • Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
  • Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
  • Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
  • Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
  • Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
  • Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6523.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Orange
Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU)
Nein
Unisex
Chemikalien und Hitze
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Leder
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Uvex 2
Nr.
SRC
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11