Learn More
uvex Stiefel Gummi/PU 65232, schwarz/orange – Breite 11
Artikelnummer. 17291221 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17291221 45 1 Paar
17291211 35 1 Paar
17201221 36 1 Paar
17211221 37 1 Paar
17221221 38 1 Paar
17231221 39 1 Paar
17241221 40 1 Paar
17251221 41 1 Paar
17261221 42 1 Paar
17271221 43 1 Paar
17281221 44 1 Paar
17201231 46 1 Paar
17211231 47 1 Paar
17221231 48 1 Paar
17231231 49 1 Paar
17241231 50 1 Paar
17251231 51 1 Paar
17261231 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17291221 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6523245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 CHF
    160.80 CHF / 1 Paare
    Sparen 2.20 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Stoßdämpfung, ergonomischem Design und Materialien mit geringem Gewicht für maximale Leistung, leichte PU-Mittelsohle mit VIBRAM Gummi-Außensohle für hohe Schnittfestigkeit, chemische sowie Hitzebeständigkeit und verbesserte Griffigkeit auf rutschigem
Uvex 2 VIBRAM Schnürstiefel 6523.2 S3 HI HRO SRC
  • Sportliche, multifunktionale Sicherheitsstiefel
  • Extrem leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Knöchelstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Metallfreie Einlegesohle mit Durchdringungsfestigkeit gemäß neuestem Standard, die nicht die Flexibilität des Schuhs beeinträchtigt
  • Hergestellt mit neuer Hochleistungstechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Komfort
  • Atmungsaktives, wasserabweisendes Lederobermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterter Bund und Zunge, Staubzunge
  • Spritzgegossene Polyurethan-Überkappe zum Schutz des Oberleders an der Zehenkappe und zur deutlichen Verlängerung der Widerstandszeit
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Leichte zweilagige Einlegesohle mit ausgezeichneten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
  • Mehrschicht-Sohlensystem aus PU-Mittelsohle und äußerst rutschfester Gummi-Außensohle von VIBRAM
  • Optimierter Knöchelschutz für Sicherheit bei der Arbeit auf Leitern
  • Robuste, selbstreinigende Sohlenrücken ermöglichen maximalen Halt bei anspruchsvollen Arbeiten auf unebenen oder schmutzigen Böden (SRC-Kennzeichnung)
  • Hält einer kurzen Hitzeeinwirkung von ca. 300 °C stand
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6523.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Material Leder
Größe 45
Sohlenmaterial Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Beständig gegen Chemikalien und Hitze
Modell Uvex 2
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh