Learn More
Biotinidase/BTD Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Artikelnummer. 18067017 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18067017 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18067017 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297093FR
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Biotinidase/BTD Polyclonal specifically detects Biotinidase/BTD in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Biotinidase/BTD
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias biotinase, biotinidase, EC 3.5.1, EC 3.5.1.12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Biotinidase/BTD (P43251; Met1-Asp543).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 686
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus