Learn More
Cole-Parmer™ Rührwerk der Serie BS-200 für Zellkultur-Rührsysteme
Artikelnummer. 11553789
Change view
Click to view available options
Modell:
Gehäuse MCS-104L
Gehäuse MCS-104S
Gehäuse MCS-104XL
MCS-102L
Fassungsvermögen:
500 ml
1 l
5 l
Rührpositionen:
2
4
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Rührpositionen unitSize
11553789 Gehäuse MCS-104S 1 l 4 1 Stück
11533789 MCS-102L 500 ml 2 1 Stück
11543789 Gehäuse MCS-104L 5 l 4 1 Stück
12987276 Gehäuse MCS-104XL 1 l 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11553789 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 2183703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührwerk der Serie BS-200 für Zellkultur-Rührsysteme mit schonender Rührwirkung fördert hohe Zellausbeuten.
  • Sanfter Start/Stopp verhindert übermäßige Turbulenzen im Kulturmedium.
  • Intervallrühren ist ideal für extrem empfindliche Zellen
Das Zellkultur-Rührsystem beinhaltet alles, was Sie benötigen, um hohe Zellerträge für Ihre Anwendung zu erzielen. Die Softstart-/Softstopp-Funktion sorgt für langsames Beschleunigen und Abbremsen des Rührwerks, wodurch übermäßige Turbulenzen im Kulturmedium vermieden und Zellschäden verhindert werden. Verwenden Sie den Intervallrührmodus während der Adhäsionsphase, um die Rührwirkung der Medien oder bei der Kultivierung besonders zerbrechlicher Zellen weiter zu verringern. Die Rührer erzeugen praktisch keine Wärme und eignen sich daher sowohl für Inkubatoren als auch für Kühlräume.
Verwenden Sie den biologischen Rührer mit Cole-Parmer™ Essentials Spinnerkolben-Baugruppen —separat bestellen. Die Kulturflaschen mit ihrer einzigartigen Bodenkonstruktion und dem bauchigen Rührwerk sorgen dafür, dass die Zellen bei möglichst niedrigen Geschwindigkeiten in Suspension gebracht werden, was eine hohe Zellausbeute ermöglicht.
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 80 U/min
Rührpositionen 4
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 1 l
Spannung 110/230 V
Wirkleistung 2 W
Abmessungen (L x B x H) 90 x 250 x 365 mm (H x B x T)
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 90 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Elektrische Anforderungen 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Beschreibung Kompatibel mit Stuart™ Kulturflaschen (Modelle: F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608)
Modell Gehäuse MCS-104S
Drehzahlregelung Softstart-Beschleunigung innerhalb von 20 Sekunden/Softstop-Abbremsen innerhalb von 20 Sekunden
Typ Biologischer Rührer
Gewicht (metrisch) 4,1 kg
Versandgewicht (metrisch) 5,3 kg