Learn More
Cole-Parmer™ Biologische Rührer
Click to view available options
Modell:
Gehäuse MCS-104L
Gehäuse MCS-104S
Gehäuse MCS-104XL
MCS-102L
Fassungsvermögen:
500 ml
1 l
5 l
Rührpositionen:
2
4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die sanfte Rührwirkung unterstützt die Befestigung und fördert das Zellwachstum. Die Soft-Start-elektronische Beschleunigungssteuerung vermeidet Turbulenzen und minimiert so Zellschäden. Intervallumrühren mit variablen „EIN-/AUS“-Zeiten verbessert die Zellansatzrate, während das kontinuierliche Rühren bis zu 80 U/min kontrollierbar ist. Alle Geräte können in einem Inkubator oder in einem warmen Raum verwendet werden. Kulturgefäße bestehen aus silikonisiertem Borosilikatglas, um die Zellhaftung an den Gefäßen zu minimieren. Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 2 W. Entwickelt für die Kultivierung von Zellen auf Mikroträgerbeads. Dieses System kann auch für Suspensionszellkulturverfahren verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 80 U/min |
| Rührpositionen | 4 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Spannung | 110/230 V |
| Wirkleistung | 2 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 90 x 395 x 495 mm (H x B x T) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.5 in. |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.6 in. |
| Mehr anzeigen |