Learn More
Cole-Parmer™ Biologische Rührer
Artikelnummer. 11533789
Click to view available options
Modell:
Gehäuse MCS-104L
Gehäuse MCS-104S
Gehäuse MCS-104XL
MCS-102L
Fassungsvermögen:
500 ml
1 l
5 l
Rührpositionen:
2
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11533789
Marke: Cole-Parmer™ 2183701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die biologischen Techne Rührwerke bestehen aus einer Rührplattform aus Edelstahl mit Positionsgebern für die Kulturgefäße und sind für Inkubatorumgebungen von bis zu 40 °C und 95 % Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
Die Soft-Start/Stopp-Funktion ermöglicht eine langsame Beschleunigung und Verzögerung des Rührers, wodurch übermäßige Turbulenzen in den Kulturmedien und Zellschäden vermieden werden. Verwenden Sie den Intervallrührmodus während der Adhäsionsphase, um die Rührwirkung der Medien oder bei der Kultivierung besonders zerbrechlicher Zellen weiter zu verringern. Die Rührer erzeugen praktisch keine Wärme und eignen sich daher sowohl für Inkubatoren als auch für Kühlräume.
Das einzigartige Design der Kulturgefäße stellt zusammen mit dem Rührer mit kolbenförmigem Ende sicher, dass die Zellen mit möglichst niedrigen Geschwindigkeiten in die Suspension gehoben werden. Diese sanfte Rührwirkung fördert die Zellausbeute durch Vermeidung von Zellscherung. Bestellen Sie Techne Zellkulturgefäße separat.
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 80 U/min
Rührpositionen 2
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 500 ml
Spannung 110/230 V
Wirkleistung 2 W
Abmessungen (L x B x H) 90 x 140 x 400 mm (H x B x T)
Höhe (angloamerikanisch) 3.5 in.
Höhe (metrisch) 90 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.5 in.
Breite (metrisch) 140 mm
Elektrische Anforderungen 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frequenz 50/60 Hz
Modell MCS-102L
Drehzahlregelung Softstart-Beschleunigung innerhalb von 20 Sekunden/Softstop-Abbremsen innerhalb von 20 Sekunden
Typ Biologischer Rührer
Gewicht (metrisch) 3 kg
Versandgewicht (metrisch) 4,2 kg