Learn More
Sartorius™ Biohit™ Adaptersets
Marke: Sartorius™ LH-711017
119.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Adapterset | |
Nasenkonus, Silikonadapter |
Silikon | |
5 mL | |
1/Packung |