Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kolben mit belüftetem Verschluss
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10666111
Click to view available options
Kulturfläche:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Anzahl pro Karton:
10/Karton
40/Karton
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
5 Stück
50 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10666111
Marke: Corning™ 354537
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Corning™ BioCoat™ Produkte werden in einer Vielzahl von vorbeschichteten Optionen geliefert und sind eine ideale Lösung für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 5/Karton
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Poly-D-Lysin
Sterilität Steril
Kulturfläche 75 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.