Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kolben mit belüftetem Verschluss
Click to view available options
Kulturfläche:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Anzahl pro Karton:
10/Karton
40/Karton
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Corning™ BioCoat™ Produkte werden in einer Vielzahl von vorbeschichteten Optionen geliefert und sind eine ideale Lösung für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,36 oz. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Poly-D-Lysin |
| Sterilität | Steril |
| Kulturfläche | 25 cm2 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.