Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV rechteckige Kulturflasche mit schrägem Hals
Artikelnummer. 10102711
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
250 ml
750 ml
Kulturfläche:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10102711
Marke: Corning™ 354534
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Corning™ BioCoat™ Collagen IV Zellkulturflaschen mit eckigem Hals (rechteckig) sind ideal für Anwendungen, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung neuronaler und transfizierter Zelllinien umfassen.
  • BioCoat™ stellt eine hochwertige Lösung für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen dar
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 70 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Flaschenhalstyp Schräg
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Kollagen IV
Sterilität Steril
Verschlusstyp Plug Seal
Kulturfläche 25 cm2