Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73405-157846
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Hochtemperatursäule | |
Größenausschluss-Säulen | |
400 bar | |
120 Å | |
Diol | |
Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein | |
Size Exclusion |
7,8 mm | |
150 mm | |
5 µm | |
L33 | |
BioBasic | |
Größenausschluss | |
Hochtemperatursäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.