missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen

Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.

710.00 CHF - 2635.00 CHF

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Zur Verwendung mit Größenausschluss-Säulen
Max. Druck 400 bar
Partikelgröße 5 µm
Porengröße 120 Å
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Partikelgröße Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Partikelgröße Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10497604
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
73405-157846
5 µm 7,8 mm 150 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10140793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
73405-307846
5 µm 7,8 mm 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10756615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
73405-037821
5 μm 7.8 mm 30 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.

  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Interaktionsmechanismus basierend auf Molekülgröße und -form
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • Porengröße 120 Å

Bestellinformationen:

Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.

Spezifikation

Spezifikation

7,8 mm
400 bar
120 Å
Diol
Größenausschluss
Größenausschluss-Säulen
5 µm
L33
BioBasic
Size Exclusion
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.