missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer Artikelnummer.: 16315272

Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer

Artikelnummer. 16315272 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
10,8 mL, 10.80 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10,8 mL
Packungsgröße:
10.80 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16315272

Marke: Applied Biosystems™ 4305603

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Sequenzierungspuffer ist optimiert für den Einsatz mit BigDye™ Terminator v1.0 und v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.

Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator v1.0 oder v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.

Bestellinformation

10.8mL

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Puffer Sequenzierungspuffer
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung Bei -15 bis -25 °C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardsequenzierung
Produktlinie BigDye™ Terminator, BigDye™
Produkttyp Sequenzierungspuffer
Menge 10,8 mL
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2834082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer2935895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3002920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3036181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3056825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Artikelnummer4305603

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt