Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer Artikelnummer.: 15819746
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer
Artikelnummer. 15819746 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
10,8 mL, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
10,8 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15819746
Marke: Applied Biosystems™ 4305603
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Sequenzierungspuffer ist optimiert für den Einsatz mit BigDye™ Terminator v1.0 und v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.
Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator v1.0 oder v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.
Bestellinformation
10.8mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Sequenzierungspuffer
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung Bei -15 bis -25 °C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardsequenzierung
Produktlinie BigDye™ Terminator, BigDye™
Produkttyp Sequenzierungspuffer
Menge 10,8 mL
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2834082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer2935895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3002920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3036181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Artikelnummer4305603
Chargennummer3056825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Artikelnummer4305603
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer >