missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ BigClean™-Lyse-Matrix-Röhrchen mit 50 Edelstahlkugeln

BigClean™ Lysematrix-Röhrchen mit 50 Edelstahlkugeln zum Aufbrechen von harten/spröden Proben

Marke:  MP Biomedicals™ 116941100

Additional Details : Gewicht : 4.40000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17446483

  • 991.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
  • Jedes stoßfeste 50 ml-Röhrchen enthält fünfzig (50) 1/4 Zoll (6,3 mm, 0,25 cal.) Edelstahl-Mahlkugeln

Certifications

DNase- und RNase-frei

Spezifikation

Spezifikation

Raumtemperatur
FastPrep-24, FastPrep-96; Adapter: BigPrep (2 x 50 ml); CoolBigPrep (2 x 50 ml); BigFlex (8 x 50 ml); ConeFlex Legacy (ermöglicht alle FP24 Adapter auf FP96)
Edelstahl
100 x 50 ml
Tierisches Gewebe, Wurzeln, Samen, Fäkalien, Klärschlamm, Bodenproben, Pilze, Abwasser, Lunge, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
Lyse-Matrixröhrchen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.