missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ BigClean™-Lyse-Matrix-Röhrchen mit 50 Edelstahlkugeln
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
50 x 50 ml
100 x 50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
- Jedes stoßfeste 50 ml-Röhrchen enthält fünfzig (50) 1/4 Zoll (6,3 mm, 0,25 cal.) Edelstahl-Mahlkugeln
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Adapter: BigPrep (2 x 50 ml); CoolBigPrep (2 x 50 ml); BigFlex (8 x 50 ml); ConeFlex Legacy (ermöglicht alle FP24 Adapter auf FP96); Gerät: FastPrep-24, FastPrep-96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren |
| Matrix | Edelstahl |
| Produkttyp | Lab Essentials |
| Menge | 10 x 50 ml |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur