Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these BHD Autoclavable Wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0202
Additional Details : Gewicht : 4.99320kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17708187
  • 760.00 CHF / 3000 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
  • Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
  • Ausreichende Mikrobenbarriere
  • Reiß- und durchstechfest
  • Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
  • In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Konformitätsbescheinigung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Keine
Ja
Zellulose
Ja
2 in.
2 in.
Konformitätsbescheinigung
Blau
Gamma-, EtO- oder Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 135 °C
5,1 cm
5,1 cm