Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
3 in.
4 in.
6 in.
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
3 in.
4 in.
6 in.
missing translation for 'unitSize'
3000 Stück
Description
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Reiß- und durchstechfest
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Konformitätsbescheinigung im Lieferumfang enthalten
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gamma-, EtO- oder Dampfsterilisation |
| Material | Zellulose |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 135 °C |
| Show More |