Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line IV-Schläuche
Innenbeschichtung aus Polyethylen, Außenmaterial Ethylvinylacetat. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line IV Schläuche enthalten keine Plastifizierer und sind für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labore und den allgemeinen Gebrauch sicher und gleichzeitig wesentlich erschwinglicher als PTFE-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; Verwendung mit starken Lösungsmitteln vermeiden.
Marke: Saint-Gobain 06490-12
Additional Details : Gewicht : 0.51300kg
Benachrichtigungen:
Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Lösungsmittel
Beschreibung
- Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
- Keine Plastifizierer
- Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
- Preiswerter als PTFE-Schläuche
- Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
- Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
- Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
FDA, USP, USDA, National Formulary | |
3.2 mm | |
15 m | |
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Labors und allgemeine Anwendung – kann höheren Temperaturen standhalten als die Bev-A-Line™ IV Schlauchleitung, sicher für die meisten Alkohole, starke Lösungsmittel vermeiden | |
Je 1 | |
Durchscheinend | |
5,0 bar, 72 psi |
Ja | |
6.4 mm | |
1.6 mm | |
–51 bis 71 °°C | |
Ja | |
Halbstarr | |
71 °C |