Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line IV-Schläuche
Innenbeschichtung aus Polyethylen, Außenmaterial Ethylvinylacetat. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line IV Schläuche enthalten keine Plastifizierer und sind für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labore und den allgemeinen Gebrauch sicher und gleichzeitig wesentlich erschwinglicher als PTFE-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; Verwendung mit starken Lösungsmitteln vermeiden.
55.95 CHF - 467.00 CHF
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Lösungsmittel
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11793119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint-Gobain
06490-20
12,8 mm 19,2 mm 50 psi 6,35 mm
368.00 CHF
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11703129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint-Gobain
06490-39
19,2 mm 25,4 mm 39 psi 3,2 mm
467.00 CHF
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11703139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint-Gobain
06490-12
3.2 mm 6.4 mm 5,0 bar, 72 psi 1.6 mm
55.95 CHF
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendung
  • Kostengünstiger als PTFE-Schläuche
  • Sicher für die meisten Alkohole
  • Innenbeschichtung aus Polyethylen, Außenmaterial Ethylvinylacetat
  • Enthält keine Weichmacher
  • Nicht toxisch und nicht-hämolytisch
  • Heißverklebbar
  • Durchscheinend
  • Temperaturbereich: –30 bis 160 °F (–51 bis 71 °C)
  • Sterilisierung: Mit Ethylenoxid oder Heißluft
  • Zertifizierung: Das Harz ist FDA-konform (Einlage: 21 CFR 177.1520, Außenmaterial 21 CFR 177.1350) Erfüllt die Anforderungen von USP Klasse VI, USDA, und National Formulary.
Spezifikation
Spezifikation
15,2 m
Je 1
Durchscheinend
-51 °C
Steril
71 °C