Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line IV-Schläuche
Innenbeschichtung aus Polyethylen, Außenmaterial Ethylvinylacetat. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line IV Schläuche enthalten keine Plastifizierer und sind für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labore und den allgemeinen Gebrauch sicher und gleichzeitig wesentlich erschwinglicher als PTFE-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; Verwendung mit starken Lösungsmitteln vermeiden.
Marke: Saint-Gobain 06490-39
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Benachrichtigungen:
Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Lösungsmittel
Beschreibung
- Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendung
- Kostengünstiger als PTFE-Schläuche
- Sicher für die meisten Alkohole
- Innenbeschichtung aus Polyethylen, Außenmaterial Ethylvinylacetat
- Enthält keine Weichmacher
- Nicht toxisch und nicht-hämolytisch
- Heißverklebbar
- Durchscheinend
- Temperaturbereich: –30 bis 160 °F (–51 bis 71 °C)
- Sterilisierung: Mit Ethylenoxid oder Heißluft
- Zertifizierung: Das Harz ist FDA-konform (Einlage: 21 CFR 177.1520, Außenmaterial 21 CFR 177.1350) Erfüllt die Anforderungen von USP Klasse VI, USDA, und National Formulary.
Spezifikation
FDA, Das Harz ist FDA-konform (Einlage:21 CFR 177.1520; Shell 21 CFR 177.1350), USP-Klasse VI, US-Landwirtschaftsministerium (USDA), Anforderungen des Medikamentenverzeichnisses „National Formulary“ | |
Bev-A-Line | |
15,2 m | |
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendung | |
Je 1 | |
Durchscheinend | |
71 °C |
19,2 mm | |
25,4 mm | |
3,2 mm | |
-51 °C | |
Steril | |
39 psi |