Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 70603-052130
931.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
2 bis 9 | |
Gehäuse L11 | |
Beta | |
11% | |
Ja |
2.1 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
Phenyl (Ph) | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |