Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
594.66 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS, APCI |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | 150 Å |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10158904
|
Thermo Scientific™
71505-032130 |
30 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10648425
|
Thermo Scientific™
71505-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
752.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10201245
|
Thermo Scientific™
71505-054630 |
50 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
10169574
|
Thermo Scientific™
71505-102130 |
100 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10528985
|
Thermo Scientific™
71505-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
846.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10650346
|
Thermo Scientific™
71505-152130 |
150 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
10418204
|
Thermo Scientific™
71505-153030 |
150 mm | 3 mm | N/A | ||||||
10456684
|
Thermo Scientific™
71505-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10057454
|
Thermo Scientific™
71505-254630 |
250 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
LC/MS, APCI | |
2 bis 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Ja |