Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Marke:  Thermo Scientific™ 71505-254630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10057454
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
  • Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC/MS, APCI
5 μm
150 Å
L1
Beta
13 %
Ja
4,6 mm
250 mm
2 bis 12
200 m²/g
C18
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 250 x 4,6 mm ID