Beschreibung
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | beta 2-Microglobulin |
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Alias | beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Mehr anzeigen |