Learn More
Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
144.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile AG, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn
Konzentration 10±0.2 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn
Solvent or Matrix HNO3/HF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12983364
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S 007 100
500 ml Flasche
144.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12993364
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S 007 250
25 ml Flasche
224.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12903374
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S 007 500
25 ml Flasche
378.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
AG, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn
Standards für die Massenspektrometrie
HNO3/HF
10±0.2 g/l
Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™