Learn More
Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 ml
Verpackung:
Flasche
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Specifications
Specifications
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | AG, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn |
| Konzentration | 10±0.2 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn |
| Solvent or Matrix | HNO3/HF |
| Menge | 25 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.