Learn More
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609049 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609049 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18609049 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250112MFV610
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAG3 Monoclonal specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BAG3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon V65P1E8*D2
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9531
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus