Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Marke:  Cytiva 2300-10094
42.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16497645
  • 44.40 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Warum Benchkote Sheet für laborspezifische ÄKTA Systeme?
  • Decken Sie die obere Pufferschale mit Benchkote Sheet ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen.
  • Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale Ihrer ÄKTA Systeme
  • Glattes, saugfähiges Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten.
  • Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • In drei praktischen Packungsgrößen erhältlich: 10, 25 und 50 Stück/Packung.
  • Praktisch und anwenderfreundlich.
  • Benchkote Sheets bestehen aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen schützt.
  • Das hochwertige, glatte und saugfähige Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten und die laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähiges Papier und laminiertes Polyethylen
Zur Verwendung mit ÄKTA go
25/Packung