Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Click to view available options
Menge:
10/Packung
25/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Warum Benchkote Sheet für laborspezifische ÄKTA Systeme?
- Decken Sie die obere Pufferschale mit Benchkote Sheet ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen.
- Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale Ihrer ÄKTA Systeme
- Glattes, saugfähiges Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten.
- Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
- In drei praktischen Packungsgrößen erhältlich: 10, 25 und 50 Stück/Packung.
- Praktisch und anwenderfreundlich.
- Benchkote Sheets bestehen aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen schützt.
- Das hochwertige, glatte und saugfähige Whatman™ Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten und die laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Saugfähiges Papier, laminiertes Polyethylen |
| Beschreibung | Zur Verwendung mit ÄKTA go |
| Menge | 25/Packung |