Learn More
Köttermann Tischhaube
Diese für den universellen Einsatz entwickelte Tischhaube ist ideal für den Umgang mit organischen Lösungsmitteln und auch für den Einsatz mit kalten oder verdünnten Säuren geeignet.
Marke: Köttermann 451-00032
Additional Details : Gewicht : 73.35900kg
Beschreibung
- Universalhaube für den allgemeinen Gebrauch
- Optimierter Schutz vor flüchtigen Gefahrstoffen
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
Spezifikation
Kein Belüftungsventilator | |
GB-Stecker | |
85 kg |
800 x 1350 x 640 mm | |
230 V |