Learn More
Köttermann Tischhaube
Diese für den universellen Einsatz entwickelte Tischhaube ist ideal für den Umgang mit organischen Lösungsmitteln und auch für den Einsatz mit kalten oder verdünnten Säuren geeignet.
1981.51 CHF - 2247.25 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 800 x 1350 x 640 mm |
---|---|
Spannung | 230 V |
Gewicht (metrisch) | 85 kg |
Produktcode | Marke | Konfigurationsoptionen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfigurationsoptionen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17342189
|
Köttermann
451-00028 |
Kein Belüftungsventilator | Stecker Typ D/F (Schuko/alter britischer Stecker) |
1993.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17362189
|
Köttermann
451-00032 |
Kein Belüftungsventilator | GB-Stecker |
1981.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17352189
|
Köttermann
451-00031 |
Belüftungsventilator | GB-Stecker |
2247.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Universalhaube für den allgemeinen Gebrauch
- Optimierter Schutz vor flüchtigen Gefahrstoffen
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
Spezifikation
800 x 1350 x 640 mm | |
230 V | |
85 kg |