Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Eisschalen für Mikrozentrifugenröhrchen, Styrol
Für temperaturstabilisierte Verfahren oder der Lagerung auf dem Labortisch
103.81 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Eisgestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gray/White
Material Polystyrol
Form Rectangular
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894066
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H18901-0000
For 40omLl tubes
103.81 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12366503
Unterlagen ansehen
Bel Art™
H18907-0000
Für 1.5 ml-Röhrchen
135.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Konstruktion: Der obere Teil verfügt über Löcher zur Aufbewahrung von Röhrchen; der untere Teil des Tabletts fasst Wasser oder zerkleinertes Eis, um Proben zu kühlen
  • Leicht zu reinigendes, hellgraues, schlagfestes Styrol
Kurzes Gestell (Herst.- Nr. 18901 0000)
  • Fasst 105 400μl-Mikrozentrifugenröhrchen oder andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 8 mm Abmessungen 8.6 L x 4.7 B x 2.6 H Zoll (21.9 x 12.4 x 6.7 cm)
  • Stapelbar
Langes Gestell (Herst.- Nr. 18907 0000)
  • Fasst 120 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm
  • Abmessungen 16 L x 5.6 B x 2.2 H Zoll (40.6 x 14.3 x 5.7 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Eisgestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Gray/White
Rectangular
Yes
Nicht autoklavierbar
Polystyrol
None
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Eisschalen für Mikrozentrifugenröhrchen, Styrol