Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Eisschalen für Mikrozentrifugenröhrchen, Styrol
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 1.5 ml-Röhrchen
Für 40-om-Ll-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Two-piece construction: upper section has holes to hold tubes; Lower tray section holds water or crushed ice to cool samples
- Easy-to-clean, light gray high-impact styrene
Short Rack (Mfr. No. 18901 0000)
- Holds 105 400μL microcentrifuge tubes or others with 8 mm diameter Dimensions 8.6L x 4.7W x 2.6 in. H (21.9 x 12.4 x 6.7 cm)
- Stackable
Long Rack (Mfr. No. 18907 0000)
- Holds 120 1.5 mL microcentrifuge tubes or others with 12 mm diameter
- Dimensions 16L x 5.6W x 2.2 in. H (40.6 x 14.3 x 5.7 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Eisgestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
| Array | 21 x 5 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gray/White |
| Aufnahmevermögen | Microtubes (400 μL) |
| Material | Polystyrol |
| Positionen | 105 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | None |
| Stapelbar | Yes |
| Mehr anzeigen |