Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ Magnetrührstabkoffer
Artikelnummer. 11885913 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
261.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11885913
Marke: Bel-Art™ F377900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen für eine organisierte und praktische Aufbewahrung von Magnetrührern
Keep magnetic stirring bars and accessories organized and accessible
  • Rührstäbe entmagnetisieren sich schnell, wenn sie zusammen in einer Schachtel oder Schublade gelagert werden; daher paarweise aufbewahren, wobei der Nordpol des einen an den Südpol des anderen anschließen sollte
  • Auf diesem Gestell können magnetische Rührstäbe in verschiedenen Größen und Formen, von großen 15.9 cm (6 Zoll) bis zu winzigen 10 mm (0.5 Zoll) Stäben, gelagert werden
  • Das engmaschige Gitter im oberen Teil des Gestells fasst kleine Stäbe, während das großmaschigere Gitter unten für größere Stäbe verwendet werden kann
  • Ein unten liegendes Gitterregal eignet sich ideal für die Lagerung kleiner Laborgeräte
  • Mit Epoxidbeschichtung für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung; das Gestell ist freistehend oder kann auf einer vertikalen Oberfläche montiert werden (Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ein Gestell zum Trocknen der Rührstäbe nach der Reinigung verwenden und andere in die Nähe der zugehörigen Rührer legen, um die Stäbe übersichtlich und sichtbar aufzubewahren
Spezifikation
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 261.6 x 101.6 x 312.4 mm (10.3 x 4 x 12.3 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 12.3 Zoll
Höhe (metrisch) 312.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.3 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Beschichtung Epoxy
Durchmesser (metrisch) 41 cm
Länge (metrisch) 261.6 mm
Material Stainless Steel
Menge 1
Form Rectangle
Typ Magnetic Stir Bar Set