Learn More
Bel-Art™ RUEHRFISCHENTFERNER 432MM
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
45.7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Greift in die Abflüsse für verlorene Stäbe
- Polyethylen-Saugstange mit einem Durchmesser von 0.38 Zoll (9.5 mm)
- Mit leistungsstarkem Alnico Magneten, der an einem Ende versiegelt ist
- Praktischer Aufhängegriff am anderen Ende
- Bietet eine bequeme Rührstangenentnahme für Stäbe bis zu einer Länge von 1 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 9.5 mm x 45.7 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet eine bequeme Rührstangenentnahme für Stäbe bis zu einer Länge von 1 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührstäbchen |
| Enthält | Hochfester, versiegelter Alnico-Magnet, Aufhängeschlaufe an einem Ende, 0.95 cm Polyethylen-Aufnahmestange |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Länge (metrisch) | 45.7 cm |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 1 |
| Form | Cylinder |
| Mehr anzeigen |