Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einskalig-graduierte Zylinder
Mit erhöhten Ziffern für schnelle und genaue Ablesung
6.64 CHF - 46.41 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Form | Rund |
Base Type | Achteckig |
Typ | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15349952
|
Bel-Art™
F28457-0000 |
500 mL |
17.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15359952
|
Bel-Art™
F28458-0000 |
1000 mL |
28.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30193432
|
Bel-Art™
F28452-0000 |
10 mL | 10 mL |
6.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30193475
|
Bel-Art™
F28453-0000 |
25 mL | 25 mL |
7.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30193444
|
Bel-Art™
F28454-0000 |
50 mL | 50 mL |
9.86 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30193453
|
Bel-Art™
F28455-0000 |
100 mL | 100 mL |
12.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30193488
|
Bel-Art™
F28459-0000 |
2000 mL | 2000 mL |
46.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30193420
|
Bel-Art™
F28456-0000 |
250 mL | 250 mL |
14.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Oben ausgestellte Rahmen und große Ausgüsse erleichtern das Ausgießen
- Achteckige Sockel verhindern das Kippen und Rollen
- Nicht nässende Oberfläche aus Polypropylenkunststoff eliminiert konkaven Meniskus; erleichtert das Ablesen und erhöht die Genauigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Rund | |
Achteckig | |
Messzylinder |