Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einskalig-graduierte Zylinder
Mit erhöhten Ziffern für schnelle und genaue Ablesung
Marke:  Bel-Art™ F28458-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15359952
  • 28.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Oben ausgestellte Rahmen und große Ausgüsse erleichtern das Ausgießen
  • Achteckige Sockel verhindern das Kippen und Rollen
  • Nicht nässende Oberfläche aus Polypropylenkunststoff eliminiert konkaven Meniskus; erleichtert das Ablesen und erhöht die Genauigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
2,6 in.
Je 1
Autoklavierbar
Rund
Achteckig
449,5 mm
1000 mL
Einzeln
10 ml
10 ml
2,4 in.
17,7 in.
Messzylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einskalig-graduierte Zylinder > Kapazität: 1000 ml; Graduierung: 10 ml; Innendurchm. x Außendurchm.: 2.4 x 2.6 Zoll; Höhe: 17.7 Zoll