Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™ Spinbar Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
8 mm
10 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5mm
2 mm
3 mm
Form:
Achteck
Zylinder
Beschichtung:
PTFE
PTFE, FDA-Güte, USP Klasse VI
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Certifications
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,118 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,394 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Mehr anzeigen |