Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Eiförmige Spinbar™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9.5 mm
19 mm
25.4 mm
32 mm
38 mm
50.8 mm
76 mm
Durchmesser (metrisch):
4.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.37 Zoll
0.75 Zoll
1 in.
1.25 Zoll
1,5 in.
2 in.
2,99 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.18 Zoll
0,37 in.
0,5 in.
0.62 Zoll
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stellen ihren eigenen Drehpunkt ohne separaten Ring oder abrupte Änderung der Kontur bereit, um ein uneingeschränktes Drehen zu ermöglichen
- Minimaler Kontakt bei Verwendung in Kunststoffbehältern
- Der Magnet selbst ist eiförmig und Teflon™ PTFE in FDA-Qualität der USP-Klasse VI verkapselt; nur die drei kleinsten Größen haben einen zylindrischen Magneten in eiförmigem Teflon PTFE
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2000 und 3000 ml-Rundkolben |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Länge (metrisch) | 50.8 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Mehr anzeigen |