Learn More
BD Sphero™ fluoreszierende Partikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
Marke: BD 556269
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Polystyrol-Mikropartikel enthalten in Wasser unlösliche, fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
Spezifikation
Nilrote Fluoreszenzpartikel | |
2,5 bis 4,5 μm | |
Polystyrol | |
1% | |
4 °C | |
2 mL | |
RUO |
Durchsichtig | |
560 nm | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie | |
Wasserunlösliche Fluoreszenzfarbstoffe | |
Flüssig | |
Durchflusszytometer mit 488 nm-Argonlaser |