Learn More
BD Sphero™ fluoreszierende Partikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
348.68 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RUO |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Konzentration | 1% |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Durchmesser (metrisch) | Emission | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Durchmesser (metrisch) | Emission | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15848638
|
BD
556255 |
UV (Hohe Intensität) fluoreszierende Partikel | 1,7 bis 2,2 μm | 415 nm |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15868638
|
BD
556269 |
Nilrote Fluoreszenzpartikel | 2,5 bis 4,5 μm | 560 nm |
378.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15878638
|
BD
556270 |
Fluorescent Particles | 2,5 bis 4,5 μm | 650 nm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Polystyrol-Mikropartikel enthalten in Wasser unlösliche, fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
Spezifikation
RUO | |
1% | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie | |
Flüssig | |
Polystyrol |
Durchsichtig | |
4 °C | |
UV (Hohe Intensität) fluoreszierende Partikel | |
Wasserunlösliche Fluoreszenzfarbstoffe | |
2 mL |